Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIF1L Protein
A cDNA sequence encoding the AIF1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10987-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925788
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
83543
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGELSNRFQ GGKAFGLLKA RQERRLAEIN REFLCDQKYS DEENLPEKLT AFKEKYMEFD LNNEGEIDLM SLKRMMEKLG VPKTHLEMKK MISEVTGGVS DTISYRDFVN MMLGKRSAVL KLVMMFEGKA NESSPKPVGP PPERDIASLP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
AIF1L Protein
Research Use Only
AIF1L
Human
His
The AIF1L protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1mM NaCl and 20% glycerol.