Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIF1L Protein
A cDNA sequence encoding the AIF1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 83543 |
---|---|
Name | AIF1L Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | AIF1L |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945788
|
enQuireBio™
QP10987-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935788
|
enQuireBio™
QP10987-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925788
|
enQuireBio™
QP10987-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
83543 | |
Research Use Only | |
AIF1L | |
Human | |
His | |
The AIF1L protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1mM NaCl and 20% glycerol. |
AIF1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGELSNRFQ GGKAFGLLKA RQERRLAEIN REFLCDQKYS DEENLPEKLT AFKEKYMEFD LNNEGEIDLM SLKRMMEKLG VPKTHLEMKK MISEVTGGVS DTISYRDFVN MMLGKRSAVL KLVMMFEGKA NESSPKPVGP PPERDIASLP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |