Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK3L1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK3L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10990-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915798
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
205
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASK LLRAVILGPP GSGKGTVSQR IAQNFGLQHL SSGHFLRENIKASTEVGEMA KQYIEKSLLV PDHVITRLMM SELENRRGQH WLLDGFPRTL GQAEALDKIC EVDLVISLNI PFETLKDRLS RRWIHPPSGR VYNLDFNPPH VHGIDDVTGE PLVQQEDDKP EAVAARLRQY KDVAKPVIEL YKSRGVLHQF SGTETNKIWP YVYTLFSNKI TPIQSKEAY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
AK3L1 Protein
Research Use Only
AK4
Human
His
AK3L1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT and 20% glycerol.