Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase class-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase class-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5616-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15976459
  • 920.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000662.3
Alcohol dehydrogenase class-3 Protein
Research Use Only
ADH5
Recombinant Protein
Yeast
ANEVIKCKAA VAWEAGKPLS IEEIEVAPPK AHEVRIKIIA TAVCHTDAYT LSGADPEGCF PVILGHEGAG IVESVGEGVT KLKAGDTVIP LYIPQCGECK FCLNPKTNLC QKIRVTQGKG LMPDGTSRFT CKGKTILHYM GTSTFSEYTV VADISVAKID PLAPLDKVCL LGCGISTGYG AAVNTAKLEP GSVCAVFGLG GVGLAVIMGC KVAGASRIIG VDINKDKFAR AKEFGATECI NPQDFSKPIQ EVLIEMTDGG VDYSFECIGN VKVMRAALEA CHKGWGVSVV VGVAASGEEI ATRPFQLVTG RTWKGTAFGG WKSVESVPKL VSEYMSKKIK VDEFVTHNLS FDEINKAFEL MHSGKSIRTV VKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol