Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase class-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase class-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000662.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 128 |
Name | Alcohol dehydrogenase class-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-100UG |
100 μg |
920.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15986459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15906469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15926469
|
enQuireBio™
QP5616-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15996459
|
enQuireBio™
QP5616-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000662.3 | |
Alcohol dehydrogenase class-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
128 | |
Research Use Only | |
ADH5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ANEVIKCKAA VAWEAGKPLS IEEIEVAPPK AHEVRIKIIA TAVCHTDAYT LSGADPEGCF PVILGHEGAG IVESVGEGVT KLKAGDTVIP LYIPQCGECK FCLNPKTNLC QKIRVTQGKG LMPDGTSRFT CKGKTILHYM GTSTFSEYTV VADISVAKID PLAPLDKVCL LGCGISTGYG AAVNTAKLEP GSVCAVFGLG GVGLAVIMGC KVAGASRIIG VDINKDKFAR AKEFGATECI NPQDFSKPIQ EVLIEMTDGG VDYSFECIGN VKVMRAALEA CHKGWGVSVV VGVAASGEEI ATRPFQLVTG RTWKGTAFGG WKSVESVPKL VSEYMSKKIK VDEFVTHNLS FDEINKAFEL MHSGKSIRTV VKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |