Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH1A1 Protein
A cDNA sequence encoding the ALDH1A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10999-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915828
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
216
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSSSGTPDLP VLLTDLKIQY TKIFINNEWH DSVSGKKFPV FNPATEEELC QVEEGDKEDV DKAVKAARQA FQIGSPWRTM DASERGRLLYKLADLIERDR LLLATMESMN GGKLYSNAYL NDLAGCIKTL RYCAGWADKI QGRTIPIDGN FFTYTRHEPI GVCGQIIPWN FPLVMLIWKIGPALSCGNTV VVKPAEQTPL TALHVASLIK EAGFPPGVVN IVPGYGPTAG AAISSHMDID KVAFTGSTEV GKLIKEAAGK SNLKRVTLEL GGKSPCIVLA DADLDNAVEF AHHGVFYHQG QCCIAASRIF VEESIYDEFV RRSVERAKKY ILGNPLTPGV TQGPQIDKEQ YDKILDLIES GKKEGAKLEC GGGPWGNKGY FVQPTVFSNV TDEMRIAKEE IFGPVQQIMK FKSLDDVIKR ANNTFYGLSA GVFTKDIDKA ITISSALQAG TVWVNCYGVV SAQCPFGGFK MSGNGRELGE YGFHEYTEVK TVTVKISQKN S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
ALDH1A1 Protein
Research Use Only
ALDH1A1
Human
Untagged
The ALDH1A1 protein solution is formulated in 50mM Tris-HCl pH 7.5 and 10% glycerol.