missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH1A1 Protein
A cDNA sequence encoding the ALDH1A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 216 |
---|---|
Name | ALDH1A1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ALDH1A1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925828
|
enQuireBio™
QP10999-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915828
|
enQuireBio™
QP10999-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905828
|
enQuireBio™
QP10999-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
216 | |
Research Use Only | |
ALDH1A1 | |
Human | |
Untagged | |
The ALDH1A1 protein solution is formulated in 50mM Tris-HCl pH 7.5 and 10% glycerol. |
ALDH1A1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSSGTPDLP VLLTDLKIQY TKIFINNEWH DSVSGKKFPV FNPATEEELC QVEEGDKEDV DKAVKAARQA FQIGSPWRTM DASERGRLLYKLADLIERDR LLLATMESMN GGKLYSNAYL NDLAGCIKTL RYCAGWADKI QGRTIPIDGN FFTYTRHEPI GVCGQIIPWN FPLVMLIWKIGPALSCGNTV VVKPAEQTPL TALHVASLIK EAGFPPGVVN IVPGYGPTAG AAISSHMDID KVAFTGSTEV GKLIKEAAGK SNLKRVTLEL GGKSPCIVLA DADLDNAVEF AHHGVFYHQG QCCIAASRIF VEESIYDEFV RRSVERAKKY ILGNPLTPGV TQGPQIDKEQ YDKILDLIES GKKEGAKLEC GGGPWGNKGY FVQPTVFSNV TDEMRIAKEE IFGPVQQIMK FKSLDDVIKR ANNTFYGLSA GVFTKDIDKA ITISSALQAG TVWVNCYGVV SAQCPFGGFK MSGNGRELGE YGFHEYTEVK TVTVKISQKN S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |