Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5652-ma-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936759
  • 1135.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001002857.1
Annexin A2 Protein
Research Use Only
ANXA2
Recombinant Protein
Mammal
STVHEILCKL SLEGDHSTPP SAYGSVKAYT NFDAERDALN IETAIKTKGV DEVTIVNILT NRSNAQRQDI AFAYQRRTKK ELASALKSAL SGHLETVILG LLKTPAQYDA SELKASMKGL GTDEDSLIEI ICSRTNQELQ EINRVYKEMY KTDLEKDIIS DTSGDFRKLM VALAKGRRAE DGSVIDYELI DQDARDLYDA GVKRKGTDVP KWISIMTERS VPHLQKVFDR YKSYSPYDML ESIRKEVKGD LENAFLNLVQ CIQNKPLYFA DRLYDSMKGK GTRDKVLIRI MVSRSEVDML KIRSEFKRKY GKSLYYYIQQ DTKGDYQKAL LYLCGGDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
302
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol