missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
570.00 € - 1600.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001002857.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 302 |
Name | Annexin A2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-20UG |
20 μg |
570.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-50UG |
50 μg |
1135.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-100UG |
100 μg |
1600.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001002857.1 | |
Annexin A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
302 | |
Research Use Only | |
ANXA2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
STVHEILCKL SLEGDHSTPP SAYGSVKAYT NFDAERDALN IETAIKTKGV DEVTIVNILT NRSNAQRQDI AFAYQRRTKK ELASALKSAL SGHLETVILG LLKTPAQYDA SELKASMKGL GTDEDSLIEI ICSRTNQELQ EINRVYKEMY KTDLEKDIIS DTSGDFRKLM VALAKGRRAE DGSVIDYELI DQDARDLYDA GVKRKGTDVP KWISIMTERS VPHLQKVFDR YKSYSPYDML ESIRKEVKGD LENAFLNLVQ CIQNKPLYFA DRLYDSMKGK GTRDKVLIRI MVSRSEVDML KIRSEFKRKY GKSLYYYIQQ DTKGDYQKAL LYLCGGDD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |