Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASB8 Protein
A cDNA sequence encoding the ASB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11082-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926088
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
140461
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSSMWY IMQSIQSKYS LSERLIRTIA AIRSFPHDNV EDLIRGGADV NCTHGTLKPL HCACMVSDAD CVELLLEKGA EVNALDGYNR TALHYAAEKD EACVEVLLEY GANPNALDGN RDTPLHWAAF KNNAECVRAL LESGASVNAL DYNNDTPLSW AAMKGNLESV SILLDYGAEV RVINLIGQTP ISRLVALLVR GLGTEKEDSC FELLHRAVGH FELRKNGTMP REVARDPQLC EKLTVLCSAP GTLKTLARYA VRRSLGLQYL PDAVKGLPLP ASLKEYLLLL E
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ASB8 Protein
Research Use Only
ASB8
Human
His
The ASB8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.