missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASB8 Protein
A cDNA sequence encoding the ASB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 140461 |
---|---|
Name | ASB8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ASB8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936088
|
enQuireBio™
QP11082-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926088
|
enQuireBio™
QP11082-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916088
|
enQuireBio™
QP11082-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
140461 | |
Research Use Only | |
ASB8 | |
Human | |
His | |
The ASB8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
ASB8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSSMWY IMQSIQSKYS LSERLIRTIA AIRSFPHDNV EDLIRGGADV NCTHGTLKPL HCACMVSDAD CVELLLEKGA EVNALDGYNR TALHYAAEKD EACVEVLLEY GANPNALDGN RDTPLHWAAF KNNAECVRAL LESGASVNAL DYNNDTPLSW AAMKGNLESV SILLDYGAEV RVINLIGQTP ISRLVALLVR GLGTEKEDSC FELLHRAVGH FELRKNGTMP REVARDPQLC EKLTVLCSAP GTLKTLARYA VRRSLGLQYL PDAVKGLPLP ASLKEYLLLL E | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |