Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASPSCR1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASPSCR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11092-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916118
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
79058
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAPAGG GGSAVSVLAP NGRRHTVKVT PSTVLLQVLE DTCRRQDFNP CEYDLKFQRS VLDLSLQWRF ANLPNNAKLE MVPASRSREG PENMVRIALQ LDDGSRLQDS FCSGQTLWEL LSHFPQIREC LQHPGGATPV CVYTRDEVTG EAALRGTTLQ SLGLTGGSAT IRFVMKCYDP VGKTPGSLGS SASAGQAAAS APLPLESGEL SRGDLSRPED ADTSGPCCEH TQEKQSTRAP AAAPFVPFSG GGQRLGGPPG PTRPLTSSSA KLPKSLSSPG GPSKPKKSKS GQDPQQEQEQ ERERDPQQEQ ERERPVDREP VDREPVVCHP DLEERLQAWP AELPDEFFEL TVDDVRRRLA QLKSERKRLE EAPLVTKAFR EAQIKEKLER YPKVALRVLF PDRYVLQGFF RPSETVGDLR DFVRSHLGNP ELSFYLFITP PKTVLDDHTQ TLFQANLFPA ALVHLGAEEP AGVYLEPGLL EHAISPSAAD VLVARYMSRA AGSPSPLPAP DPAPKSEPAA EEGALVPPEP IPGTAQPVKR SLGKVPKWLK LPASKR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
ASPSCR1 Protein
Research Use Only
ASPSCR1
Human
His
The ASPSCR1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.