Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASPSCR1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASPSCR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 79058 |
---|---|
Name | ASPSCR1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ASPSCR1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936118
|
enQuireBio™
QP11092-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926118
|
enQuireBio™
QP11092-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916118
|
enQuireBio™
QP11092-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
79058 | |
Research Use Only | |
ASPSCR1 | |
Human | |
His | |
The ASPSCR1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
ASPSCR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAPAGG GGSAVSVLAP NGRRHTVKVT PSTVLLQVLE DTCRRQDFNP CEYDLKFQRS VLDLSLQWRF ANLPNNAKLE MVPASRSREG PENMVRIALQ LDDGSRLQDS FCSGQTLWEL LSHFPQIREC LQHPGGATPV CVYTRDEVTG EAALRGTTLQ SLGLTGGSAT IRFVMKCYDP VGKTPGSLGS SASAGQAAAS APLPLESGEL SRGDLSRPED ADTSGPCCEH TQEKQSTRAP AAAPFVPFSG GGQRLGGPPG PTRPLTSSSA KLPKSLSSPG GPSKPKKSKS GQDPQQEQEQ ERERDPQQEQ ERERPVDREP VDREPVVCHP DLEERLQAWP AELPDEFFEL TVDDVRRRLA QLKSERKRLE EAPLVTKAFR EAQIKEKLER YPKVALRVLF PDRYVLQGFF RPSETVGDLR DFVRSHLGNP ELSFYLFITP PKTVLDDHTQ TLFQANLFPA ALVHLGAEEP AGVYLEPGLL EHAISPSAAD VLVARYMSRA AGSPSPLPAP DPAPKSEPAA EEGALVPPEP IPGTAQPVKR SLGKVPKWLK LPASKR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |