Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG1 Protein
A cDNA sequence encoding the BAG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11124-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936228
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BAG1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MNRSQEVTRD EESTRSEEVT REEMAAAGLT VTVTHSNEKH DLHVTSQQGS SEPVVQDLAQ VVEEVIGVPQ SFQKLIFKGK SLKEMETPLS ALGIQDGCRV MLIGKKNSPQ EEVELKKLKH LEKSVEKIAD QLEELNKELT GIQQGFLPKD LQAEALCKLD RRVKATIEQF MKILEEIDTL ILPENFKDSR LKRKGLVKKV QAFLAECDTV EQNICQETER LQSTNFALAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
BAG1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 10% glycerol.