Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG1 Protein
A cDNA sequence encoding the BAG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | BAG1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946228
|
enQuireBio™
QP11124-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936228
|
enQuireBio™
QP11124-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926228
|
enQuireBio™
QP11124-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
BAG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
BAG1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNRSQEVTRD EESTRSEEVT REEMAAAGLT VTVTHSNEKH DLHVTSQQGS SEPVVQDLAQ VVEEVIGVPQ SFQKLIFKGK SLKEMETPLS ALGIQDGCRV MLIGKKNSPQ EEVELKKLKH LEKSVEKIAD QLEELNKELT GIQQGFLPKD LQAEALCKLD RRVKATIEQF MKILEEIDTL ILPENFKDSR LKRKGLVKKV QAFLAECDTV EQNICQETER LQSTNFALAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |