Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BEND6 Protein
A cDNA sequence encoding the BEND6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
129.74 € - 3865.29 €
Spezifikation
Name BEND6 Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Proteinmarkierung His
Wirtsspezies E. coli
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15926318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11153-5UG
5 μg 129.74 €
5 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15916318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11153-20UG
20 μg 194.62 €
20 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15906318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11153-1MG
1 mg
3865.29 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BEND6 Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKIVQT DEITNTQAFR KGKRKRTETM DSENANSDMD KGQRDPYSGN AFLPGESSSE DEEPLAELSK EELCAKIKSL KEKLTNTRKE NSRLRQSLVM LQVLPQAVTQ FEELVGMAEA LLKGGGTMST SASTLWRATN NSSPDSFAST CSNSNSNSSS PVSLKPEEEH QTDEKQFQIE KWQIARCNKS KPQKFINDLM QVLYTNEYMA THSLTGAKSS TSRDKAVKPA MNQNEVQEII GVTKQLFPNT DDVSIRRMIG QKLNNCTKKP NLSKNLNSQD IK