Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMPR1B Protein
A cDNA sequence encoding the BMPR1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11173-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926378
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
658
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKKEDGES TAPTPRPKVL RCKCHHHCPE DSVNNICSTD GYCFTMIEED DSGLPVVTSG CLGLEGSDFQ CRDTPIPHQR RSIECCTERN ECNKDLHPTL PPLKNRDFVD GPIHHR
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
BMPR1B Protein
Research Use Only
BMPR1B
Human
His
BMPR1B protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.