missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMPR1B Protein
A cDNA sequence encoding the BMPR1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 658 |
---|---|
Name | BMPR1B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | BMPR1B |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926378
|
enQuireBio™
QP11173-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916378
|
enQuireBio™
QP11173-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906378
|
enQuireBio™
QP11173-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
658 | |
Research Use Only | |
BMPR1B | |
Human | |
His | |
BMPR1B protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
BMPR1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKKEDGES TAPTPRPKVL RCKCHHHCPE DSVNNICSTD GYCFTMIEED DSGLPVVTSG CLGLEGSDFQ CRDTPIPHQR RSIECCTERN ECNKDLHPTL PPLKNRDFVD GPIHHR | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |