Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C9 Protein
A cDNA sequence encoding the C9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11243-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15996588
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C9 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYTTSYD PELTESSGSA SHIDCRMSPW SEWSQCDPCL RQMFRSRSIE VFGQFNGKRC TDAVGDRRQC VPTEPCEDAE DDCGNDFQCS TGRCIKMRLR CNGDNDCGDF SDEDDCESEP RPPCRDRVVE ESELARTAGY GINILGMDPL STPFDNEFYN GLCNRDRDGN TLTYYRRPWN VASLIYETKG EKNFRTEHYE EQIEAFKSII QEKTSNFNAA ISLKFTPTET NKAEQCCEET ASSISLHGKG SFRFSYSKNE TYQLFLSYSS KKEKMFLHVK GEIHLGRFVM RNRDVVLTTT FVDDIKALPT TYEKGEYFAF LETYGTHYSS SGSLGGLYEL IYVLDKASMK RKGVELKDIK RCLGYHLDVS LAFSEISVGA EFNKDDCVKR GEGRAVNITS ENLIDDVVSL IRGGTRKYAF ELKEKLLRGT VIDVTDFVNW ASSINDAPVL ISQKLSPIYN LVPVKMKNAH LKKQNLERAI EDYINEFSVR KCHTCQNGGT VILMDGKCLC ACPFKFEGIA CEISKQKISE GLPALEFPNE K
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
C9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.