Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C9 Protein
A cDNA sequence encoding the C9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | C9 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916598
|
enQuireBio™
QP11243-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996588
|
enQuireBio™
QP11243-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906598
|
enQuireBio™
QP11243-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
C9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYTTSYD PELTESSGSA SHIDCRMSPW SEWSQCDPCL RQMFRSRSIE VFGQFNGKRC TDAVGDRRQC VPTEPCEDAE DDCGNDFQCS TGRCIKMRLR CNGDNDCGDF SDEDDCESEP RPPCRDRVVE ESELARTAGY GINILGMDPL STPFDNEFYN GLCNRDRDGN TLTYYRRPWN VASLIYETKG EKNFRTEHYE EQIEAFKSII QEKTSNFNAA ISLKFTPTET NKAEQCCEET ASSISLHGKG SFRFSYSKNE TYQLFLSYSS KKEKMFLHVK GEIHLGRFVM RNRDVVLTTT FVDDIKALPT TYEKGEYFAF LETYGTHYSS SGSLGGLYEL IYVLDKASMK RKGVELKDIK RCLGYHLDVS LAFSEISVGA EFNKDDCVKR GEGRAVNITS ENLIDDVVSL IRGGTRKYAF ELKEKLLRGT VIDVTDFVNW ASSINDAPVL ISQKLSPIYN LVPVKMKNAH LKKQNLERAI EDYINEFSVR KCHTCQNGGT VILMDGKCLC ACPFKFEGIA CEISKQKISE GLPALEFPNE K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |