Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA14 Protein
A cDNA sequence encoding the CA14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11247-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916608
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23632
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADGGQHW TYEGPHGQDH WPASYPECGN NAQSPIDIQT DSVTFDPDLP ALQPHGYDQP GTEPLDLHNN GHTVQLSLPS TLYLGGLPRK YVAAQLHLHW GQKGSPGGSE HQINSEATFA ELHIVHYDSD SYDSLSEAAE RPQGLAVLGI LIEVGETKNI AYEHILSHLH EVRHKDQKTS VPPFNLRELL PKQLGQYFRY NGSLTTPPCY QSVLWTVFYR RSQISMEQLE KLQGTLFSTE EEPSKLLVQN YRALQPLNQR MVFASFIQAG SSYTTGEM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
CA14 Protein
Research Use Only
CA14
Human
His
CA14 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.