missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CAB39L Protein

A cDNA sequence encoding the CAB39L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11250-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15916618

  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CAB39L Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKKMPLF SKSHKNPAEI VKILKDNLAI LEKQDKKTDK ASEEVSKSLQ AMKEILCGTN EKEPPTEAVA QLAQELYSSG LLVTLIADLQ LIDFEGKKDV TQIFNNILRR QIGTRSPTVE YISAHPHILF MLLKGYEAPQ IALRCGIMLR ECIRHEPLAK IILFSNQFRD FFKYVELSTF DIASDAFATF KDLLTRHKVL VADFLEQNYD TIFEDYEKLL QSENYVTKRQ SLKLLGELIL DRHNFAIMTK YISKPENLKL MMNLLRDKSP NIQFEAFHVF KVFVASPHKT QPIVEILLKN QPKLIEFLSS FQKERTDDEQ FADEKNYLIK QIRDLKKTAP
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CAB39L protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl,10% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote