Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAB39L Protein
A cDNA sequence encoding the CAB39L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
129.74 € - 3865.29 €
Spezifikation
Name CAB39L Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Proteinmarkierung His
Wirtsspezies E. coli
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15926618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11250-5UG
5 μg 129.74 €
5 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15916618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11250-20UG
20 μg 194.62 €
20 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15906618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11250-1MG
1 mg
3865.29 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAB39L Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKKMPLF SKSHKNPAEI VKILKDNLAI LEKQDKKTDK ASEEVSKSLQ AMKEILCGTN EKEPPTEAVA QLAQELYSSG LLVTLIADLQ LIDFEGKKDV TQIFNNILRR QIGTRSPTVE YISAHPHILF MLLKGYEAPQ IALRCGIMLR ECIRHEPLAK IILFSNQFRD FFKYVELSTF DIASDAFATF KDLLTRHKVL VADFLEQNYD TIFEDYEKLL QSENYVTKRQ SLKLLGELIL DRHNFAIMTK YISKPENLKL MMNLLRDKSP NIQFEAFHVF KVFVASPHKT QPIVEILLKN QPKLIEFLSS FQKERTDDEQ FADEKNYLIK QIRDLKKTAP