Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpastatin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpastatin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5765-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947599
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001035905.1
Calpastatin Protein
Research Use Only
CAST
Recombinant Protein
E. coli
MNPTETKAVK TEPEKKSQST KPKSLPKQAS DTGSNDAHNK KAVSRSAEQQ PSEKSTEPKT KPQDMISAGG ESVAGITAIS GKPGDKKKEK KSLTPAVPVE SKPDKPSGKS GMDAALDDLI DTLGGPEETE EENTTYTGPE VSDPMSSTYI EELGKREVTI PPKYRELLAK KEGITGPPAD SSKPIGPDDA IDALSSDFTC GSPTAAGKKT EKEESTEVLK AQSAGTVRSA APPQEKKRKV EKDTMSDQAL EALSASLGTR QAEPELDLRS IKEVDEAKAK EEKLEKCGED DETIPSEYRL KPATDKDGKP LLPEPEEKPK PRSESELIDE LSEDFDRSEC KEKPSKPTEK TEESKAAAPA PVSEAVCRTS MCSIQSAPPE PATLKGTVPD DAVEALADSL GKKEADPEDG KPVMDKVKEK AKEEDREKLG EKEETIPPDY RLEEVKDKDG KPLLPKESKE QLPPMSEDFL LDALSEDFSG PQNASSLKFE DAKLAAAISE VVSQTPASTT QAGAPPRDTS QSDKDLDDAL DKLSDSLGQR QPDPDENKPM EDKVKEKAKA EHRDKLGERD DTIPPEYRHL LDDNGQDKPV KPPTKKSEDS KKPADDQDPI DALSGDLDSC PSTTETSQNT AKDKCKKAAS SSKAPKNGGK AKDSAKTTEE TSKPKDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
831
200 μg
Not determined.
Full Length of isoform 4
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol