Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpastatin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpastatin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001035905.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 831 |
Name | Calpastatin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15937599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15947599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15957599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15967599
|
enQuireBio™
QP5765-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001035905.1 | |
Calpastatin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of isoform 4 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
831 | |
Research Use Only | |
CAST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNPTETKAVK TEPEKKSQST KPKSLPKQAS DTGSNDAHNK KAVSRSAEQQ PSEKSTEPKT KPQDMISAGG ESVAGITAIS GKPGDKKKEK KSLTPAVPVE SKPDKPSGKS GMDAALDDLI DTLGGPEETE EENTTYTGPE VSDPMSSTYI EELGKREVTI PPKYRELLAK KEGITGPPAD SSKPIGPDDA IDALSSDFTC GSPTAAGKKT EKEESTEVLK AQSAGTVRSA APPQEKKRKV EKDTMSDQAL EALSASLGTR QAEPELDLRS IKEVDEAKAK EEKLEKCGED DETIPSEYRL KPATDKDGKP LLPEPEEKPK PRSESELIDE LSEDFDRSEC KEKPSKPTEK TEESKAAAPA PVSEAVCRTS MCSIQSAPPE PATLKGTVPD DAVEALADSL GKKEADPEDG KPVMDKVKEK AKEEDREKLG EKEETIPPDY RLEEVKDKDG KPLLPKESKE QLPPMSEDFL LDALSEDFSG PQNASSLKFE DAKLAAAISE VVSQTPASTT QAGAPPRDTS QSDKDLDDAL DKLSDSLGQR QPDPDENKPM EDKVKEKAKA EHRDKLGERD DTIPPEYRHL LDDNGQDKPV KPPTKKSEDS KKPADDQDPI DALSGDLDSC PSTTETSQNT AKDKCKKAAS SSKAPKNGGK AKDSAKTTEE TSKPKDD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |