Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP4989-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15905609
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
Yeast
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6362
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol