Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNH Protein
A cDNA sequence encoding the CCNH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11297-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926758
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
902
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MYHNSSQKRH WTFSSEEQLA RLRADANRKF RCKAVANGKV LPNDPVFLEP HEEMTLCKYY EKRLLEFCSV FKPAMPRSVV GTACMYFKRF YLNNSVMEYH PRIIMLTCAF LACKVDEFNV SSPQFVGNLR ESPLGQEKAL EQILEYELLL IQQLNFHLIV HNPYRPFEGF LIDLKTRYPI LENPEILRKT ADDFLNRIAL TDAYLLYTPS QIALTAILSS ASRAGITMES YLSESLMLKE NRTCLSQLLD IMKSMRNLVK KYEPPRSEEV AVLKQKLERC HSAELALNVI TKKRKGYEDD DYVSKKSKHE EEEWTDDDLV ESL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
CCNH Protein
Research Use Only
CCNH
Human
His
The CCNH solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 2mM EDTA, 0.1M NaCl and 30% glycerol.