Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD30 Protein
A cDNA sequence encoding the CD30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11323-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15906858
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
943
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPQDRPF EDTCHGNPSH YYDKAVRRCC YRCPMGLFPT QQCPQRPTDC RKQCEPDYYL DEADRCTACV TCSRDDLVEK TPCAWNSSRV CECRPGMFCS TSAVNSCARC FFHSVCPAGM IVKFPGTAQK NTVCEPASPG VSPACASPEN CKEPSSGTIP QAKPTPVSPA TSSASTMPVR GGTRLAQEAA SKLTRAPDSP SSVGRPSSDP GLSPTQPCPE GSGDCRKQCE PDYYLDEAGR CTACVSCSRD DLVEKTPCAW NSSRTCECRP GMICATSATN SCARCVPYPI CAAETVTKPQ DMAEKDTTFE APPLGTQPDC NPTPENGEAP ASTSPTQSLL VDSQASKTLP IPTSAPVALS STGK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
CD30 Protein
Research Use Only
TNFRSF8
Human
His
CD30 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.