Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD30 Protein
A cDNA sequence encoding the CD30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 943 |
---|---|
Name | CD30 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | TNFRSF8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926858
|
enQuireBio™
QP11323-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906858
|
enQuireBio™
QP11323-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916858
|
enQuireBio™
QP11323-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
943 | |
Research Use Only | |
TNFRSF8 | |
Human | |
His | |
CD30 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
CD30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPQDRPF EDTCHGNPSH YYDKAVRRCC YRCPMGLFPT QQCPQRPTDC RKQCEPDYYL DEADRCTACV TCSRDDLVEK TPCAWNSSRV CECRPGMFCS TSAVNSCARC FFHSVCPAGM IVKFPGTAQK NTVCEPASPG VSPACASPEN CKEPSSGTIP QAKPTPVSPA TSSASTMPVR GGTRLAQEAA SKLTRAPDSP SSVGRPSSDP GLSPTQPCPE GSGDCRKQCE PDYYLDEAGR CTACVSCSRD DLVEKTPCAW NSSRTCECRP GMICATSATN SCARCVPYPI CAAETVTKPQ DMAEKDTTFE APPLGTQPDC NPTPENGEAP ASTSPTQSLL VDSQASKTLP IPTSAPVALS STGK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |