Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNKSR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNKSR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9073-ye-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16017571
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001162118.1
CNKSR2 Protein
Research Use Only
CNKSR2
Recombinant Protein
Yeast
AAEHLDDMNR WLNRINMLTA GYAERERIKQ EQDYWSESDK EEADTPSTPK QDSPPPPYDT YPRPPSMSCA SPYVEAKHSR LSSTETSQSQ SSHEEFRQEV TGSSAVSPIR KTASQRRSWQ DLIETPLTSS GLHYLQTLPL EDSVFSDSAA I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22866
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol