Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNKSR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNKSR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001162118.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 22866 |
Name | CNKSR2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097561
|
enQuireBio™
QP9073-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037571
|
enQuireBio™
QP9073-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007571
|
enQuireBio™
QP9073-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027571
|
enQuireBio™
QP9073-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047571
|
enQuireBio™
QP9073-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017571
|
enQuireBio™
QP9073-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001162118.1 | |
CNKSR2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22866 | |
Research Use Only | |
CNKSR2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAEHLDDMNR WLNRINMLTA GYAERERIKQ EQDYWSESDK EEADTPSTPK QDSPPPPYDT YPRPPSMSCA SPYVEAKHSR LSSTETSQSQ SSHEEFRQEV TGSSAVSPIR KTASQRRSWQ DLIETPLTSS GLHYLQTLPL EDSVFSDSAA I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |