Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST7 Protein
A cDNA sequence encoding the CST7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | CST7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927598
|
enQuireBio™
QP11546-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907598
|
enQuireBio™
QP11546-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917598
|
enQuireBio™
QP11546-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CST7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CST7 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPSPDTCSQD LNSRVKPGFP KTIKTNDPGV LQAARYSVEK FNNCTNDMFL FKESRITRAL VQIVKGLKYM LEVEIGRTTC KKNQHLRLDD CDFQTNHTLK QTLSCYSEVW VVPWLQHFEV PVLRCHHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |