Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
485.95 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 6376 |
---|---|
Molekulargewicht | 35 kDa |
Name | CX3CL1/Fractalkine Full Length |
Menge | 25μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CX3CL1/Fractalkine protein, (N-terminus) Human CX3CL 1 (Gln25-Arg339) (Ser199Asn) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus) |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18176410
|
R&D Systems™
365-FR-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
485.95 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18345007
|
R&D Systems™
365-FR-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
485.95 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine (Full Length) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
6376 | |
CX3CL1/Fractalkine Full Length | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CX3CL1/Fractalkine protein, (N-terminus) Human CX3CL 1 (Gln25-Arg339) (Ser199Asn) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus) | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
35 kDa | |
25μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |