Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin D Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10571-HIS-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904288
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5481
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PPID
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHPSPQAKP SNPSNPRVFFDVDIGGERVG RIVLELFADI VPKTAENFRA LCTGEKGIGH TTGKPLHFKG CPFHRIIKKF MIQGGDFSNQ NGTGGESIYG EKFEDENFHY KHDREGLLSMANAGRNTNGS QFFITTVPTP HLDGKHVVFG QVIKGIGVAR ILENVEVKGEKPAKLCVIAE CGELKEGDDG GIFPKDGSGD SHPDFPEDAD IDLKDVDKIL LITEDLKNIG NTFFKSQNWE MAIKKYAEVL RYVDSSKAVI ETADRAKLQPIALSCVLNIG ACKLKMSNWQ GAIDSCLEAL ELDPSNTKAL YRRAQGWQGLKEYDQALADL KKAQGIAPED KAIQAELLKV KQKIKAQKDK EKAVYAKMFA
Cyclophilin D Protein
20 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 210 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
His
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 and 10% glycerol.