Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDR1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11610-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937798
  • 212.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DDR1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
DMKGHFDPAK CRYALGMQDR TIPDSDISAS SSWSDSTAAR HSRLESSDGD GAWCPAGSVF PKEEEYLQVD LQRLHLVALV GTQGRHAGGL GKEFSRSYRL RYSRDGRRWM GWKDRWGQEV ISGNEDPEGV VLKDLGPPMV ARLVRFYPRA DRVMSVCLRV ELYGCLWRDG LLSYTAPVGQ TMYLSEAVYL NDSTYDGHTV GGLQYGGLGQ LADGVVGLDD FRKSQELRYV WPGYDYVGWS NHSFSSGYVE MEFEFDRLRA FQAMQVHCNN MHTLGARLPG GVECRFRRGP AMAWEGEPMR HNLGGNLGDP RARAVSVPLG GRVARFLQCR FLFAGPWLLF SEISFISDVV NNSSPALGGT FPPAPWWPPG PPPTNFSSLE LEPRGQQPVA KAEGSPTALE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DDR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.