Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDR1 Protein
A cDNA sequence encoding the DDR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | DDR1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917798
|
enQuireBio™
QP11610-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15937798
|
enQuireBio™
QP11610-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927798
|
enQuireBio™
QP11610-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
DDR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DDR1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DMKGHFDPAK CRYALGMQDR TIPDSDISAS SSWSDSTAAR HSRLESSDGD GAWCPAGSVF PKEEEYLQVD LQRLHLVALV GTQGRHAGGL GKEFSRSYRL RYSRDGRRWM GWKDRWGQEV ISGNEDPEGV VLKDLGPPMV ARLVRFYPRA DRVMSVCLRV ELYGCLWRDG LLSYTAPVGQ TMYLSEAVYL NDSTYDGHTV GGLQYGGLGQ LADGVVGLDD FRKSQELRYV WPGYDYVGWS NHSFSSGYVE MEFEFDRLRA FQAMQVHCNN MHTLGARLPG GVECRFRRGP AMAWEGEPMR HNLGGNLGDP RARAVSVPLG GRVARFLQCR FLFAGPWLLF SEISFISDVV NNSSPALGGT FPPAPWWPPG PPPTNFSSLE LEPRGQQPVA KAEGSPTALE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTPP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG KHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |