Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDX39A Protein
A cDNA sequence encoding the DDX39A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11613-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917808
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
DDX39A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMAEQD VENDLLDYDE EEEPQAPQES TPAPPKKDIK GSYVSIHSSG FRDFLLKPEL LRAIVDCGFE HPSEVQHECI PQAILGMDVL CQAKSGMGKT AVFVLATLQQ IEPVNGQVTV LVMCHTRELA FQISKEYERF SKYMPSVKVS VFFGGLSIKK DEEVLKKNCP HVVVGTPGRI LALVRNRSFS LKNVKHFVLD ECDKMLEQLD MRRDVQEIFR LTPHEKQCMM FSATLSKDIR PVCRKFMQDP MEVF
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
DDX39A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.