Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diphthamide biosynthesis protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diphthamide biosynthesis protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8021-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16062201
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001034678.1
Diphthamide biosynthesis protein 1
Research Use Only
DPH2
Recombinant Protein
E. coli
MESMFSSPAE AALQRETGVP GLLTPLPDLD GVYELERVAG FVRDLGCERV ALQFPDQLLG DAVAVAARLE ETTGSKMFIL GDTAYGSCCV DVLGAEQAGA QALIHFGPAC LSPPARPLPV AFVLRQRSVA LELCVKAFEA QNPDPKAPVV LLSEPACAHA LEALATLLRP RYLDLLVSSP AFPQPVGSLS PEPMPLERFG RRFPLAPGRR LEEYGAFYVG GSKASPDPDL DPDLSRLLLG WAPGQPFSSC CPDTGKTQDE GARAGRLRAR RRYLVERARD ARVVGLLAGT LGVAQHREAL AHLRNLTQAA GKRSYVLALG RPTPAKLANF PEVDVFVLLA CPLGALAPQL SGSFFQPILA PCELEAACNP AWPPPGLAPH LTHYADLLPG SPFHVALPPP ESELWETPDV SLITGDLRPP PAWKSSNDHG SLALTPRPQL ELAESSPAAS FLSSRSWQGL EPRLGQTPVT EAVSGRRGIA IAYEDEGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1802
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol