Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Diphthamide biosynthesis protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Diphthamide biosynthesis protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8021-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072201
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001034678.1
Diphthamide biosynthesis protein 1
Research Use Only
DPH2
Recombinant Protein
E. coli
MESMFSSPAE AALQRETGVP GLLTPLPDLD GVYELERVAG FVRDLGCERV ALQFPDQLLG DAVAVAARLE ETTGSKMFIL GDTAYGSCCV DVLGAEQAGA QALIHFGPAC LSPPARPLPV AFVLRQRSVA LELCVKAFEA QNPDPKAPVV LLSEPACAHA LEALATLLRP RYLDLLVSSP AFPQPVGSLS PEPMPLERFG RRFPLAPGRR LEEYGAFYVG GSKASPDPDL DPDLSRLLLG WAPGQPFSSC CPDTGKTQDE GARAGRLRAR RRYLVERARD ARVVGLLAGT LGVAQHREAL AHLRNLTQAA GKRSYVLALG RPTPAKLANF PEVDVFVLLA CPLGALAPQL SGSFFQPILA PCELEAACNP AWPPPGLAPH LTHYADLLPG SPFHVALPPP ESELWETPDV SLITGDLRPP PAWKSSNDHG SLALTPRPQL ELAESSPAAS FLSSRSWQGL EPRLGQTPVT EAVSGRRGIA IAYEDEGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1802
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol