Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC15 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJC15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11679-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918018
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
29103
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFRIWKPL EQVITETAKK ISTPSFSSYY KGGFEQKMSR REAGLILGVS PSAGKAKIRT AHRRVMILNH PDKGGSPYVA AKINEAKDLL ETTTKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
DNAJC15 Protein
Research Use Only
DNAJC15
Human
His
The DNAJC15 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.