Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC15 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJC15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 29103 |
---|---|
Name | DNAJC15 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | DNAJC15 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928018
|
enQuireBio™
QP11679-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918018
|
enQuireBio™
QP11679-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908018
|
enQuireBio™
QP11679-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
29103 | |
Research Use Only | |
DNAJC15 | |
Human | |
His | |
The DNAJC15 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
DNAJC15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFRIWKPL EQVITETAKK ISTPSFSSYY KGGFEQKMSR REAGLILGVS PSAGKAKIRT AHRRVMILNH PDKGGSPYVA AKINEAKDLL ETTTKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |