Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENOPH1 Protein
A cDNA sequence encoding the ENOPH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11789-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918378
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ENOPH1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVVLSVPAEV TVILLDIEGT TTPIAFVKDI LFPYIEENVK EYLQTHWEEE ECQQDVSLLR KQAEEDAHLD GAVPIPAASG NGVDDLQQMI QAVVDNVCWQ MSLDRKTTAL KQLQGHMWRA AFTAGRMKAE FFADVVPAVR KWREAGMKVY IYSSGSVEAQ KLLFGHSTEG DILELVDGHF DTKIGHKVES ESYRKIADSI GCSTNNILFL TDVTREASAA EEADVHVAVV VRPGNAGLTD DEKTYYSLIT SFSELYLPSS T
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ENOPH1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.