missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3B Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | FAM3B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918568
|
enQuireBio™
QP11845-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15998558
|
enQuireBio™
QP11845-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908568
|
enQuireBio™
QP11845-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
FAM3B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FAM3B Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5 |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS ELIPDAPLSS AAYSIRSIGE RPVLKAPVPK RQKCDHWTPC PSDTYAYRLL SGGGRSKYAK ICFEDNLLMG EQLGNVARGI NIAIVNYVTG NVTATRCFDM YEGDNSGPMT KFIQSAAPKS LLFMVTYDDG STRLNNDAKN AIEALGSKEI RNMKFRSSWV FIAAKGLELP SEIQREKINH SDAKNNRYSG WPAEIQIEGC IPKERS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |