Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fin bud initiation factor homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fin bud initiation factor homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7973-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16061921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_976249.1
Fin bud initiation factor homolog Protein
Research Use Only
FIBIN
Recombinant Protein
E. coli
YFDGPLYPEM SNGTLHHYFV PDGDYEENDD PEKCQLLFRV SDHRRCSQGE GSQVGSLLSL TLREEFTVLG RQVEDAGRVL EGISKSISYD LDGEESYGKY LRRESHQIGD AYSNSDKSLT ELESKFKQGQ EQDSRQESRL NEDFLGMLVH TRSLLKETLD ISVGLRDKYE LLALTIRSHG TRLGRLKNDY LKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387758
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol