Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAD1 iso1 Protein
A cDNA sequence encoding the GAD1 iso1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11918-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918798
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2571
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSTPS SSATSSNAGA DPNTTNLRPT TYDTWCGVAH GCTRKLGLKI CGFLQRTNSL EEKSRLVSAF KERQSSKNLL SCENSDRDAR FRRTETDFSN LFARDLLPAK NGEEQTVQFL LEVVDILLNY VRKTFDRSTK VLDFHHPHQL LEGMEGFNLE LSDHPESLEQ ILVDCRDTLK YGVRTGHPRF FNQLSTGLDI IGLAGEWLTS TANTNMFTYE IAPVFVLMEQ ITLKKMREIV GWSSKDGDGI FSPGGAISNM YSIMAARYKY FPEVKTKGMA AVPKLVLFTS EQSHYSIKKA GAALGFGTDN VILIKCNERG KIIPADFEAK ILEAKQKGYV PFYVNATAGT TVYGAFDPIQ EIADICEKYN LWLHVDAAWG GGLLMSRKHR HKLNGIERAN SVTWNPHKMM GVLLQCSAIL VKEKGILQGC NQMCAGYLFQ PDKQYDVSYD TGDKAIQCGR HVDIFKFWLM WKAKGTVGFE NQINKCLELA EYLYAKIKNR EEFEMVFNGE PEHTNVCFWY IPQSLRGVPD SPQRREKLHK VAPKIKALMM ESGTTMVGYQ PQGDKANFFR MVISNPAATQ SDIDFLIEEI ERLGQDL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
GAD1 iso1 Protein
Research Use Only
GAD1
Human
His
GAD1 iso1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.