Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMNN Protein
A cDNA sequence encoding the GMNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12007-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909078
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GMNN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNPS MKQKQEEIKE NIKNSSVPRR TLKMIQPSAS GSLVGRENEL SAGLSKRKHR NDHLTSTTSS PGVIVPESSE NKNLGGVTQE SFDLMIKENP SSQYWKEVAE KRRKALYEAL KENEKLHKEI EQKDNEIARL KKENKELAEV AEHVQYMAEL IERLNGEPLD NFESLDNQEF DSEEETVEDS LVEDSEIGTC AEGTVSSSTD AKPCI
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol.