Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HbA1c Protein
A cDNA sequence encoding the HbA1c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12117-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909428
  • 137.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HbA1c Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
The HbA1c is supplied in a proprietary buffer formulation having pH 8.0. The HbA1c was dispensed on the basis of HbA1c not total hemoglobin.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 96.0%.