Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HbA1c Protein
A cDNA sequence encoding the HbA1c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3330.00 €
Spezifikation
Name | HbA1c Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15909428
|
enQuireBio™
QP12117-100UG |
100 μg |
137.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929428
|
enQuireBio™
QP12117-500UG |
500 μg |
212.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919428
|
enQuireBio™
QP12117-10MG |
10 mg |
3330.00 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
HbA1c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 96.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The HbA1c is supplied in a proprietary buffer formulation having pH 8.0. The HbA1c was dispensed on the basis of HbA1c not total hemoglobin. |