Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8909-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16027131
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_061984.2
HLA-DRA Protein
Research Use Only
HLA-DRA
Recombinant Protein
E. coli
ILIVDLDVHH GNGTQQAFYA DPSILYISLH RYDEGNFFPG SGAPNEVGTG LGEGYNINIA WTGGLDPPMG DVEYLEAFRT IVKPVAKEFD PDMVLVSAGF DALEGHTPPL GGYKVTAKCF GHLTKQLMTL ADGRVVLALE GGHDLTAICD ASEACVNALL GNELEPLAED ILHQSPNMNA VISLQKIIEI QSMSLKFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3122
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol