Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061984.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3122 |
Name | HLA-DRA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067131
|
enQuireBio™
QP8909-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_061984.2 | |
HLA-DRA Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3122 | |
Research Use Only | |
HLA-DRA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ILIVDLDVHH GNGTQQAFYA DPSILYISLH RYDEGNFFPG SGAPNEVGTG LGEGYNINIA WTGGLDPPMG DVEYLEAFRT IVKPVAKEFD PDMVLVSAGF DALEGHTPPL GGYKVTAKCF GHLTKQLMTL ADGRVVLALE GGHDLTAICD ASEACVNALL GNELEPLAED ILHQSPNMNA VISLQKIIEI QSMSLKFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |